Läs mer
Glycidylmetakrylat, 97 %, stick. med 100 ppm 4-metoxyfenol
Produktkod. 11486770
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11486770 50 g 50g
11496770 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11486770 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L11133.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 106-91-2 | C7H10O3 | 142,154 g/mol
Glycidylmetakrylat används vanligtvis som en monomer för framställning av epoxihartser. Det används också för att ge epoxifunktionalisering till polyolefiner och andra akrylathartser. Vidare är det också användbart som epoxihartstillsats för färgbeläggningsformuleringar och limapplikationer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Glycidylmetakrylat används vanligtvis som monomer för framställning av epoxihartser. Det används också för att ge epoxifunktionalisering till polyolefiner och andra akrylathartser. Vidare är det också användbart som epoxihartstillsats för färgbeläggningsformuleringar och limapplikationer.
Löslighet
Blandbar med bensen, alkohol och eter. Något blandbar med vatten.
Noter
Ljuskänslig. Förvara på en sval plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka syror och starka baser och peroxider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 106-91-2
Molekylformel C7H10O3
Molekylvikt (g/mol) 142.154
MDL-nummer MFCD00005137
InChI-nyckel VOZRXNHHFUQHIL-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycidyl methacrylate, 2,3-epoxypropyl methacrylate, sy-monomer g, glycidol methacrylate, acriester g, blemmer g, blemmer gma, light ester g, glycidylmethacrylate, 2-methacryloxy methyl oxirane
PubChem CID 7837
IUPAC-namn oxiran-2-ylmetyl-2-metylprop-2-enoat
LEDER CC(=C)C(=O)OCC1CO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glycidyl methacrylate
Namnnotering stabilized with 100ppm 4-methoxyphenol
Smältpunkt -82°C
Densitet 1.078
Kokpunkt 189°C
Flampunkt 83°C (181°F)
Brytningsindex 1.45
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN2810
Beilstein 2506
Löslighetsinformation Miscible with benzene,alcohol and ether. Slightly miscible with water.
Formel vikt 142.16
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Glycidyl methacrylate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H372-Orsakar organskador.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H360F-Kan skada fertiliteten.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Glycidyl methacrylate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.