Läs mer
Glycidyl Myristate-d5 (1.0 mg/mL in isopropanol), TRC
Produktkod. 30476269
Change view
Kvantitet:
1 mL
Produktkod. Kvantitet
30476269 1 mL
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30476269 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCKIT83821X1ML
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glycidyl Myristate-d5
CAS 1330180-72-7
Molekylformel C17H27D5O3
Kvantitet 1 mL
Synonym Tetradecanoic Acid 2-Oxiranylmethyl-d5 Ester, Glycidyl-d5 Tetradecanoate, Myristic Acid Glycidyl-d5 Ester, NSC 404224-d5
InChI formel InChI=1S/C17H32O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-17(18)20-15-16-14-19-16/h16H,2-15H2,1H3/i14D2,15D2,16D
LEDER O=C(OC([2H])([2H])C1([2H])OC1([2H])[2H])CCCCCCCCCCCCC
IUPAC-namn [dideuterio-(2,3,3-trideuteriooxiran-2-yl)methyl] tetradecanoate
Molekylvikt (g/mol) 289.46
Formel vikt 289.2665
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Glycidyl Myristate-d5 1 mg/mL