Läs mer
Glycidyl Oleate-d5, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Glycidyl Oleate-d5 |
| CAS | 1426395-63-2 |
| Anteckningar om renhetsgrad | GC |
| Molekylformel | C21 D5 H33 O3 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | (9Z)-9-Octadecenoic Acid 2-Oxiranylmethyl Ester-d5, Glycidyl Oleate D5 (Glycidyl D5), 9-Octadecenoic acid (9Z)-, 2-oxiranyl-2,3,3-d3-methyl-d2 ester, Oleic acid-glycidyl ester D5 (glycidyl D5) |
| InChI formel | InChI=1S/C21H38O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(22)24-19-20-18-23-20/h9-10,20H,2-8,11-19H2,1H3/b10-9-/i18D2,19D2,20D |
| LEDER | [2H]C([2H])(OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)C1([2H])OC1([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | [dideuterio-(2,3,3-trideuteriooxiran-2-yl)methyl] (Z)-octadec-9-enoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 343.56 |
| Visa mer |