missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Glycidyl Palmitate-d31, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Glycidyl Palmitate-d31 |
| CAS | 1246819-24-8 |
| Molekylformel | C19H5D31O3 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | Hexadecanoic Acid-d31 2-Oxiranylmethyl Ester, Palmitic Acid-d31 2,3-Epoxypropyl Ester, (+/-)-Glycidyl Palmitate-d31, Glycidyl Hexadecanoate-d31, NSC 406558-d31, Palmitic Acid-d31 Glycidyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C19H36O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-19(20)22-17-18-16-21-18/h18H,2-17H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2 |
| LEDER | O=C(OCC1OC1)C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H] |
| IUPAC-namn | oxiran-2-ylmethyl hexadecanoate-d31 |
| Molekylvikt (g/mol) | 343.68 |
| Formel vikt | 343.46 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?