Läs mer
Glycidyl Palmitate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Glycidyl Palmitate |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H36O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-19(20)22-17-18-16-21-18/h18H,2-17H2,1H3 |
| Formel vikt | 312.2664 |
| Procent renhet | >95% |