Läs mer
Glycidyl phenyl ether, 99%
Produktkod. p-138956 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
250g
50g
Produktkod. 10606342
Brand: Thermo Scientific Acros 135350500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 122-60-1 | C9H10O2 | 150.18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 122-60-1
Molekylformel C9H10O2
Molekylvikt (g/mol) 150.18
MDL-nummer MFCD00005133,MFCD31699959
InChI-nyckel FQYUMYWMJTYZTK-UHFFFAOYNA-N
Synonym glycidyl phenyl ether, phenyl glycidyl ether, 2-phenoxymethyl oxirane, 1,2-epoxy-3-phenoxypropane, oxirane, phenoxymethyl, phenylglycidyl ether, 2,3-epoxypropyl phenyl ether, phenoxypropene oxide, phenylglycydyl ether, ether, phenylglycidyl
PubChem CID 31217
ChEBI CHEBI:82367
IUPAC-namn 2-(fenoximetyl)oxiran
LEDER C(OC1=CC=CC=C1)C1CO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glycidyl phenyl ether
Namnnotering 99%
Smältpunkt 3.5°C
Färg Färglös till gul
Densitet 1.1000g/mL, 1.1
Kokpunkt 245.0°C
Flampunkt 115°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.5295 to 1.5315
Kvantitet 50 g
Löslighetsinformation Solubility in water: 2.4g/L(20°C). Other solubilities: miscible with ethanol
Viskositet 7 mPa.s (20°C)
Formel vikt 150.18
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Glycidyl phenyl ether
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H315-Irriterar huden.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.