Läs mer
Glycidylfenyleter, 99 %
Produktkod. 11430397
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11430397 250 g 250g
11420397 50 g 50g
11410397 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11430397 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21768.30
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
CAS: 122-60-1 | C9H10O2 | 150,18 g/mol
2-(fenoximetyl)oxiran används vid syntes av hydrazid-innehållande hämmare av HIV-1-integras.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 2-(fenoximetyl)oxiran används vid syntes av hydrazid-innehållande hämmare av HIV-
1-integras.
Löslighet Lösligt i vatten (2,4g
/L).
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 122-60-1
Molekylformel C9H10O2
Molekylvikt (g/mol) 150.18
MDL-nummer MFCD00005133,MFCD31699959
InChI-nyckel FQYUMYWMJTYZTK-UHFFFAOYNA-N
Synonym glycidyl phenyl ether, phenyl glycidyl ether, 2-phenoxymethyl oxirane, 1,2-epoxy-3-phenoxypropane, oxirane, phenoxymethyl, phenylglycidyl ether, 2,3-epoxypropyl phenyl ether, phenoxypropene oxide, phenylglycydyl ether, ether, phenylglycidyl
PubChem CID 31217
ChEBI CHEBI:82367
IUPAC-namn 2-(fenoximetyl)oxiran
LEDER C(OC1=CC=CC=C1)C1CO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glycidyl phenyl ether
Smältpunkt 3,5 °C
Densitet 1.11
Kokpunkt 244 °C till 246 °C
Flampunkt 114 °C (237 °F)
Odör Sött
Brytningsindex 1.531
Kvantitet 250 g
Beilstein 2744
Löslighetsinformation Löslig i vatten (2,4 g/L).
Formel vikt 150.18
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.