Läs mer
Glycidyl(S)-(+)-3-nitrobensensulfonat, 98 %
Produktkod. 15451419
Cambiar vista
Click to view available options
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Kvantitet Tamaño de la unidad
15451419 25 g 25g
15431419 1 g 1g
15441419 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15451419 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64289.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 115314-14-2 | C9H9NO6S | 259,23 g/mol
Glycidyl (S)-(+)-3-nitrobensensulfonat används i syntesen av enantiopren bisoprolol genom att reagera med fenoler med användning av cesiumfluorid som katalysator. Det är också involverat i framställningen av oralt aktiv HIV-1-proteashämmare.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Glycidyl (S)-(+)-3-nitrobensensulfonat används vid syntes av enantiopren bisoprolol genom att reagera med fenoler med användning av cesiumfluorid som katalysator. Det är också involverat i framställningen av oralt aktiv HIV-1-proteashämmare.
Löslighet
Löslig i kloroform, metylenklorid och tetrahydrofuran. Olösligt i hexan.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvara på en sval plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 115314-14-2
Molekylformel C9H9NO6S
Molekylvikt (g/mol) 259.23
MDL-nummer MFCD00064582
InChI-nyckel AIHIHVZYAAMDPM-QMMMGPOBSA-N
Synonym s-+-glycidyl nosylate, s-glycidyl nosylate, s-glycidyl 3-nitrobenzenesulfonate, s-oxiran-2-ylmethyl 3-nitrobenzenesulfonate, s-+-glycidyl 3-nitrobenzenesulfonate, glycidyl 3-nitrobenzenesulfonate, ccris 6394, 2s-+-glycidyl-3-nitrobenzenesulfonate, oxiranylmethyl s-3-nitrobenzenesulfonate, 2s-oxiran-2-yl methyl 3-nitrobenzenesulfonate
PubChem CID 146490
IUPAC-namn [(2S)-oxiran-2-yl]metyl-3-nitrobensensulfonat
LEDER [O-][N+](=O)C1=CC=CC(=C1)S(=O)(=O)OC[C@@H]1CO1
Especificaciones
Kemiskt namn eller material Glycidyl (S)-(+)-3-nitrobenzenesulfonate
Smältpunkt 63 °C till 66 °C
Kvantitet 25 g
Beilstein 4704457
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Löslig i kloroform, metylenklorid och tetrahydrofuran. Olöslig i hexan.
Formel vikt 259.23
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.