Läs mer
Glycidyl Stearate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Glycidyl Stearate |
| Anteckningar om renhetsgrad | GC |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C21H40O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(22)24-19-20-18-23-20/h20H,2-19H2,1H3 |
| Formel vikt | 340.2977 |
| Procent renhet | >95% |