Läs mer
Glycidyltrimethylammonium Chloride (Technical Grade), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Glycidyltrimethylammonium Chloride (Technical Grade) |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14NO.ClH/c1-7(2,3)4-6-5-8-6;/h6H,4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1 |
| Formel vikt | 151.0764 |