Läs mer
Glycinal Dimethyl Acetal, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Glycinal Dimethyl Acetal |
| CAS | 22483-09-6 |
| Molekylformel | C4H11NO2 |
| Kvantitet | 500 mL |
| Synonym | Aminoacetaldehyde Dimethylacetal, 2,2-Dimethoxyethanamine, 2,2-Dimethoxyethylamine, 2-Aminoacetaldehyde Dimethyl Acetal, Aminoacetaldehyde Dimethyl Acetal, DEA, NSC 73701 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H11NO2/c1-6-4(3-5)7-2/h4H,3,5H2,1-2H3 |
| LEDER | COC(CN)OC |
| IUPAC-namn | 2,2-dimethoxyethanamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 105.14 |
| Formel vikt | 105.079 |