Läs mer
Glycinamide hydrochloride, 98%
Produktkod. 11459023
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11459023 5 g 5g
11469023 25 g 25g
11479023 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11459023 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11128.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1668-10-6 | C2H7ClN2O | 110.541 g/mol
Glycinamidhydroklorid är en buffert som är användbar i det fysiologiska pH-området. Och det används också som en farmaceutisk mellanprodukt, i den organiska syntesen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Glycinamidhydroklorid är en buffert som är användbar i det fysiologiska pH-området. Och det används också som en farmaceutisk mellanprodukt, i den organiska syntesen.
Löslighet Lösligt i
vatten (1100g/L).
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1668-10-6
Molekylformel C2H7ClN2O
Molekylvikt (g/mol) 110.541
MDL-nummer MFCD00013008
InChI-nyckel WKNMKGVLOWGGOU-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycinamide hydrochloride, 2-aminoacetamide hydrochloride, glycine amide hydrochloride, h-gly-nh2.hcl, glycinamidehydrochloride, acetamide, 2-amino-, monohydrochloride, glycinamide hcl, glycineamide hcl, glycineamide hydrochloride, glycinamid hydrochloride
PubChem CID 2723639
IUPAC-namn 2-aminoacetamid; hydroklorid
LEDER C(C(=O)N)N.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glycinamide hydrochloride
Smältpunkt ∼204°C (decomposition)
Kvantitet 5 g
Beilstein 3554199
Känslighet Hygroscopic
Löslighetsinformation Soluble in water (1100g/L).
Formel vikt 110.54
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.