Läs mer
Glycinamide hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Glycinamide hydrochloride |
| CAS | 1668-10-6 |
| Molekylformel | C2H7ClN2O |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C2H6N2O.ClH/c3-1-2(4)5;/h1,3H2,(H2,4,5);1H |
| LEDER | Cl.NCC(=O)N |
| IUPAC-namn | 2-aminoacetamide;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 110.54 |
| Formel vikt | 110.0247 |