Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Glycin, 0,2 M buffertlösning, pH 2,5
Beskrivning
Denna buffertlösning används för att eluera (dissociera) antikroppar i olika antikroppsreningsprocedurer såsom affinitetsrening av antikroppar med användning av peptid kopplad till en kolonn. Det används i stor utsträckning som en buffert för en mängd olika immunologiska tillämpningar. Glycin används också som elueringsmedel vid kolonnkromatografi. Glycin har rapporterats för användning vid enzymatisk bestämning av laktat med hjälp av mjölksyradehydrogenas.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Denna buffertlösning används för att eluera (dissociera) antikroppar i olika antikroppsreningsprocedurer såsom affinitetsrening av antikroppar med användning av peptid kopplad till en kolonn. Det används i stor utsträckning som en buffert för en mängd olika immunologiska tillämpningar. Glycin används också som elueringsmedel vid kolonnkromatografi. Glycin har rapporterats för användning vid enzymatisk bestämning av laktat med hjälp av mjölksyradehydrogenas.
Löslighet
Lösligt i vatten (100 mg/ml) och aceton (något lösligt). Olösligt i alkohol och eter.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Behållare som öppnas måste återförslutas noggrant och förvaras upprätt för att förhindra läckage. Rekommenderad lagringstemperatur 2 - 8 °C
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Glycine |
| Koncentration | 0.2 M |
| pH | 2.5 |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 500 mL |
| Odör | Luktfritt |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.