Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Glycin, 0,2 M buffertlösning, pH 3,0
Produktkod. 15434899
Change view
Kvantitet:
250 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
250ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15434899 250 mL 250ml
15444899 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15434899 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J62527.AK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1103.89 SEK
    990.65 SEK / 250ml
    Save 113.24 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 56-40-6 | C2H5NO2 | 75,07 g/mol
Glycin används i stor utsträckning som en buffert för en mängd olika immunologiska tillämpningar. Den används ofta vid framställning av TG-buffertar där bufferten används som en löpande och/eller överföringsbuffert för polyakrylamidgelelektrofores och western blotting. Glycin används också som elueringsmedel vid kolonnkromatografi. Glycin har rapporterats för användning vid enzymatisk bestämning av laktat med hjälp av mjölksyradehydrogenas.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Glycin används i stor utsträckning som buffert för en mängd olika immunologiska tillämpningar. Den används ofta vid framställning av TG-buffertar där bufferten används som en löpande och/eller överföringsbuffert för polyakrylamidgelelektrofores och western blotting. Glycin används också som elueringsmedel vid kolonnkromatografi. Glycin har rapporterats för användning vid enzymatisk bestämning av laktat med hjälp av mjölksyradehydrogenas.
Löslighet
Ej blandbar eller svår att blanda i vatten. Något löslig i aceton. Olösligt i alkohol och eter.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från värme och oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd. Förvara den kallt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 56-40-6
Molekylformel C2H5NO2
Molekylvikt (g/mol) 75.07
MDL-nummer MFCD00008131
InChI-nyckel DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn 2-aminoättiksyra
LEDER NCC(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glycine
Koncentration 0.2 M
pH 3.0
Fysisk form Vätska
Kvantitet 250 mL
Odör Odorless
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.