Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Glycin, 0,2 M buffertlösning, pH 3,5
Produktkod. 15482969
Change view
Kvantitet:
250 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
250ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15482969 250 mL 250ml
15492969 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15482969 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J60154.AK
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 56-40-675,067 g/mol
Glycin, används som en förening för polyakrylamidgelelektrofores och Western blots. Det används också i stor utsträckning som en buffert för en mängd olika immunologiska tillämpningar. Den används ofta vid framställning av TG-buffertar (Tris-Glycine; sc-296648) där bufferten används som en löp- och/eller överföringsbuffert för polyakrylamidgelelektrofores och western blotting. Det används också som elueringsmedel vid kolonnkromatografi. Glycin har rapporterats för användning vid enzymatisk bestämning av laktat med hjälp av mjölksyradehydrogenas.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Glycin, används som en förening för polyakrylamidgelelektrofores och Western blots. Det används också i stor utsträckning som en buffert för en mängd olika immunologiska tillämpningar. Den används ofta vid framställning av TG-buffertar (Tris-Glycine; sc-296648) där bufferten används som en löp- och/eller överföringsbuffert för polyakrylamidgelelektrofores och western blotting. Det används också som elueringsmedel vid kolonnkromatografi. Glycin har rapporterats för användning vid enzymatisk bestämning av laktat med hjälp av mjölksyradehydrogenas.
Löslighet
Det är lösligt i vatten (100 mg/ml) och aceton (något lösligt). Olösligt i alkohol och eter.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Håll borta från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 56-40-6
Molekylvikt (g/mol) 75.067
Specifikationer
Koncentration 0,2M buffertlösning.
pH 3.5
Fysisk form Vätska
Kvantitet 250 mL
Odör Luktfri
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.