Läs mer
Glycine-1-13C, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Glycine-1-13C |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)/i2+1 |
| Formel vikt | 76.0354 |