Läs mer
Glycine-13C2,15N, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Glycine-13C2,15N |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)/i1+1,2+1,3+1 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Formel vikt | 78.0358 |
| Procent renhet | >95% |
| Frakt skick | Room Temperature |