Läs mer
Glycine-13C2, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Glycine-13C2 |
| InChI formel | InChI=1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)/i1+1,2+1 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Formel vikt | 77.0387 |
| Frakt skick | Room Temperature |