Läs mer
Glycine-2-13C-15N, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Glycine-2-13C-15N |
| CAS | 91795-59-4 |
| Molekylformel | 13C C H5 15N O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)/i1+1,3+1 |
| LEDER | [15NH2][13CH2]C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-(15N)azanylacetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 77.053 |
| Formel vikt | 77.032 |