missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Glycine-2,2-d2, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Glycine-d2 |
| CAS | 4896-75-7 |
| Molekylformel | C2 2H2 H3 N O2 |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)/i1D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])(N)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-amino-2,2-dideuterioacetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 77.08 |
| Formel vikt | 77.0446 g/mol |
| Procent renhet | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?