missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Glycine-2,2-d2-N-FMOC, CDN

Produktkod. 30321459
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.25 g
0.5 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30321459 0.25 g -
30315335 0.5 g 0.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30321459 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND55890.25G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N-[(9 H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]glycine-2,2-D2
CAS 284665-11-8
Molekylformel C17 D2 H13 N O4
Kvantitet 0.25 g
Synonym Glycine-2,2-d2, N-[(9 H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]- (9 CI), 2,2-Dideuterio-2-(9 H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)acetic acid, N-[(9 H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]glycine-2,2-D2, Fmoc-[2H2]Gly-OH, N-Fmoc-glycine-d2, Glycine-2,2-d2-N-FMOC
InChI formel InChI=1 S/C17H15NO4/c19-16(20)9-18-17(21)22-10-15-13-7-3-1-5-11(13)12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8,15 H,9-10H2,(H,18,21)(H,19,20)/i9D2
LEDER [2 H]C([2 H])(NC(=O)OCC1c2ccccc2c3ccccc13)C(=O)O
IUPAC-namn 2,2-dideuterio-2-(9 H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)acetic acid
Molekylvikt (g/mol) 299.3176
Formel vikt 299.1127 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.