Läs mer
Glycine-2,2-d2-N-t-BOC, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]glycine-2,2-d2 |
| CAS | 42492-65-9 |
| Molekylformel | C7 D2 H11 N O4 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Glycine-2,2-d2, N-[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]- (9 CI, ACI), N-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]glycine-2,2-d2 (ACI), 2-(tert-Butoxycarbonylamino)-2,2-dideuterio-acetic acid, N-(tert-Butoxycarbonyl)glycine-d2, N-(tert-Butoxycarbonyl)glycine-2,2-D2, N-Boc-glycine-2,2-d2, Glycine-2,2-d2-N-t-BOC |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H13NO4/c1-7(2,3)12-6(11)8-4-5(9)10/h4H2,1-3H3,(H,8,11)(H,9,10)/i4D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])(NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2,2-dideuterio-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]acetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 177.195 |
| Formel vikt | 177.097 g/mol |
| Visa mer |