Läs mer
Glycin, MP Biomedicals™
Produktkod. 11424966 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
:
Molekylvikt: 75,067 g/mol
Produktkod.
11424966 Molekylvikt: 75,067 g/mol
1 options
Produktkod. 11424966 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 04808873
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Komponent av Tris-glycin och Tris-glycin-SDS löpande buffertar för polyakrylamidgelelektrofores och Towbins transferbuffert för western blöts.
  • Glycin är en komponent i tris-glycin och tris-glycin-SDS löpande buffertar för polyakrylamidgelelektrofores.
  • Glycin är också en komponent i Towbins överföringsbuffert för western blöts.
  • Endast forskningsanvändning (RUO). Klar för CE IVD-märkning av kliniska applikationer.
  • Nyckelapplikationer: Elektrofores, SDS PAGE.
  • Hämmande neurotransmittor i ryggmärgen, allosterisk regulator av NMDA-receptorer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Smältpunkt 451°F (NTP, 1992)
CAS 56-40-6
pH 4.0 (0.2 M solution in water)
Färg Vitt
Tungmetaller ≤20 ppm
Förlust vid torkning ≤0.2%
Molekylformel C2H5NO2
MDL-nummer MFCD00008131
Beilstein 635782
Synonym Aminoacetic acid, Gly, Aminoethanoic acid, Glycocoll
Löslighetsinformation ≥ 100 mg/mL at 64°F (NTP, 1992)
Densitet 1.1607 (NTP, 1992)
Molekylvikt (g/mol) 75.067
Optisk rotation ≤0.0065%
Procent renhet ≥99.5%
Kvalitet Elektrofores