Läs mer
Glycin 6-etylkenodeoxycholat, TRC
Produktkod. 30138288
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138288 50 mg
30137245 25 mg
30003246 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30138288 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG62525050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 863239-60-5
Molekylformel C28H47NO5
Molekylvikt (g/mol) 477.68
Synonym N-[(3α,5β,6α,7α)-6-Ethyl-3,7-dihydroxy-24-oxocholan-24-yl]glycine, Glyco Obeticholic Acid;
IUPAC-namn 2-[[(4R)-4-[(3R,5S,6R,7R,8S,9S,10S,13R,14S,17R)-6-etyl-3,7-dihydroxy-10,13-dimetyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradekahydro-1H-cyklopenta[a]fenantren-17-yl]pentanoid]amino]ättiksyra
LEDER C[C@@]12[C@](CC[C@]2([H])[C@H](C)CCC(NCC(O)=O)=O)([H])[C@]3([H])[C@H](O)[C@H](CC)[C@@]4([H])[C@@](CC[C@@H](O)C4)(C)[C@@]3([H])CC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glycine 6-Ethylchenodeoxycholate
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
InChI formel InChI=1S/C28H47NO5/c1-5-18-22-14-17(30)10-12-28(22,4)21-11-13-27(3)19(7-8-20(27)25(21)26(18)34)16(2)6-9-23(31)29-15-24(32)33/h16-22,25-26,30,34H,5-15H2,1-4H3,(H,29,31)(H,32,33)/t16-,17-,18-,19-,20+,21+,22+,25+,26-,27-,28-/m1/s1
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 477.3454
Procent renhet >95%