Läs mer
Glycin, MP Biomedicals™
Produktkod. 11490612 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1 kg
3 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
3kg
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11490612 50 g 50g
11400622 250 g 250g
11410622 1 kg 1kg
11488272 3 kg 3kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11490612 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219404950
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Glycin, ACS-reagenskvalitet, vitt kristallint pulver
  • Det används i stor utsträckning som en buffert för en mängd olika immunologiska tillämpningar.
  • Det används också som elueringsmedel vid kolonnkromatografi.
  • Det har rapporterats för användning vid enzymatisk bestämning av laktat med användning av mjölksyradehydrogenas.
  • Används vanligen som en komponent i tris-glycin och Tris-glycin-SDS löpande buffertar för polyakrylamidgelelektrofores, 'en komponent i Towbins transferbuffert för Western blots, en buffertsubstans inom kryoenzymologi, vid upprätthållande av osmotiskt tryck vid isoelektrisk fokusering av erytrocyter, insaltningseffekt i proteinkemi och buffertkomponent. fosfatas-kinasreaktion för ändmärkning av restriktionsfragment.
  • Glycin är en icke-essentiell aminosyra. Endast aminosyra utan asymmetriskt kol.
  • Det är en viktig hämmande signalsubstans.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 56-40-6
Molekylformel C2H5NO2
Molekylvikt (g/mol) 75.07
MDL-nummer MFCD00008131
InChI-nyckel DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 750
ChEBI CHEBI:15428
IUPAC-namn 2-aminoättiksyra
LEDER NCC(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glycine
Smältpunkt 240°C (Decomposition)(Literature)
Namnnotering For ACS analysis
Färg Vitt
Analysprocentintervall ≥98.5%
Anteckningar om analysprocent ≥98,5 %
Beilstein 635782
Synonym glycine, aminoacetic acid, glycocoll, aminoethanoic acid, glycolixir, glycosthene, aciport, glicoamin, padil, hampshire glycine
Löslighetsinformation Soluble in water (250mg/mL at 25°C; 672mg/mL at 100°C); slightly soluble in alcohol and ethanol(95%); almost insoluble in ether.
Densitet 1.16g/mL (Lit.)
Kvantitet 50 g
Formel vikt 75.07
Procent renhet ≥98.5%
Kvalitet Reagens
Fysisk form Kristallint pulver