Läs mer
Glycin, 98%, extra ren, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10408460 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
5 kg
25 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
25kg
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10408460 1 kg 1kg
10784611 250 g 250g
10637652 5 kg 5kg
10407873 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10408460 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 120070010
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Glycin, CAS # 56-40-6, är en renad formulering av aminosyran glycin (aminoättiksyra) som används i syntesen av flera föreningar inklusive kreatinin, puriner och porfyriner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
  • Glycin är en essentiell syra som kan användas för syntes av kreatin, puriner och porfyriner
  • Lösligt i vatten; har ett pH på∼ =5,5-6,5 i lösning
  • Glycin är en hämmande neurotransmittor som reglerar aktiviteten av NMDA-receptorer och påverkar neurala aktiviteten
Användningsområden
  • Glycin kan också användas för att upprätthålla osmotiskt tryck, eller som en komponent i andra molekylärbiologiska buffertar som är jonberoende
  • Glycin används inom molekylärbiologi som en buffertkomponent för gelelektrofores; glycins förmåga att anta en negativ laddning vid högre pH gör den idealisk för att separera proteiner i staplingsskiktet
  • Avsedd för biokemiapplikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 56-40-6
Molekylformel C2H5NO2
Molekylvikt (g/mol) 75.07
MDL-nummer MFCD00008131
InChI-nyckel DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycine, aminoacetic acid, glycocoll, aminoethanoic acid, glycolixir, glycosthene, aciport, glicoamin, padil, hampshire glycine
PubChem CID 750
ChEBI CHEBI:15428
IUPAC-namn 2-aminoättiksyra
LEDER NCC(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glycine
Smältpunkt 233 °C
Arsenik (As) Max 3 ppm.
pH 5,5 till 6,5 (5 % vattenlösning)
Färg Färglös till gul
Tungmetaller (som Pb) Max 20 ppm per minut.
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 0.98
Förlust vid torkning 0,2 % max. (105 °C, 2 timmar)
Förpackning Plastflaska
Linjär formel H2NCH2CO2H
Rester efter antändning 0,1% max.
Beilstein 04, 333
Fieser 1412
Merck Index 15, 4526
Densitet 1.5950g/mL
Kvantitet 1 kg
Formel vikt 75.07
Procent renhet ≥97,5 % (Total bas)
Kvalitet Extra ren
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.