Läs mer
Glycin, 98%, extra ren, Thermo Scientific Chemicals
Handla allt Thermo Scientific Chemicals ProdukterBeskrivning
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
- Glycin är en essentiell syra som kan användas för syntes av kreatin, puriner och porfyriner
- Lösligt i vatten; har ett pH på∼ =5,5-6,5 i lösning
- Glycin är en hämmande neurotransmittor som reglerar aktiviteten av NMDA-receptorer och påverkar neurala aktiviteten
Användningsområden
- Glycin kan också användas för att upprätthålla osmotiskt tryck, eller som en komponent i andra molekylärbiologiska buffertar som är jonberoende
- Glycin används inom molekylärbiologi som en buffertkomponent för gelelektrofores; glycins förmåga att anta en negativ laddning vid högre pH gör den idealisk för att separera proteiner i staplingsskiktet
- Avsedd för biokemiapplikationer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Glycine |
| Smältpunkt | 233 °C |
| Arsenik (As) | Max 3 ppm. |
| pH | 5,5 till 6,5 (5 % vattenlösning) |
| Färg | Färglös till gul |
| Tungmetaller (som Pb) | Max 20 ppm per minut. |
| Infrarött spektrum | Autentisk |
| Analysprocentintervall | 0.98 |
| Förlust vid torkning | 0,2 % max. (105 °C, 2 timmar) |
| Förpackning | Plasthink |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.