Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Glycin, 99+%
Produktkod. 11327908
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11327908 250 g 250g
11317908 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11327908 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 036435.30
 Begränsad artikel
CAS: 56-40-6 | C2H5NO2 | 75,07 g/mol
Det används för att skydda njurarna från de skadliga biverkningarna av vissa läkemedel som används efter organtransplantation samt levern från alkoholens skadliga effekter. Lösningen av glycin spelar en viktig roll för avsättning av legeringar och metaller. Det är också användbart för patienter med akut alkoholhallucinos. Det används för att behandla schizofreni, stroke, benign prostatahyperplasi (BPH) och vissa sällsynta ärftliga metabola störningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 56-40-6
Molekylformel C2H5NO2
Molekylvikt (g/mol) 75.07
MDL-nummer MFCD00008131
InChI-nyckel DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycine, aminoacetic acid, glycocoll, aminoethanoic acid, glycolixir, glycosthene, aciport, glicoamin, padil, hampshire glycine
PubChem CID 750
ChEBI CHEBI:15428
IUPAC-namn 2-aminoättiksyra
LEDER NCC(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glycine
Smältpunkt ∽245 °C (dekomposition)
Analysprocentintervall 99+%
Beilstein 635782
Merck Index 14,4491
Löslighetsinformation Löslig i pyridin, vatten. Sparsamt löslig i etanol. Olöslig i eter.
Densitet 1.1607
Kvantitet 250 g
Formel vikt 75.07
Procent renhet ≥99%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.