Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Glycin, 99+%
Produktkod. p-7050303
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
Produktkod. 11327908
Brand: Thermo Scientific Chemicals 036435.30
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 56-40-6 | C2H5NO2 | 75.07 g/mol
Det används för att skydda njurarna från de skadliga biverkningarna av vissa läkemedel som används efter organtransplantation samt levern från alkoholens skadliga effekter. Lösningen av glycin spelar en viktig roll för avsättning av legeringar och metaller. Det är också användbart för patienter med akut alkoholhallucinos. Det används för att behandla schizofreni, stroke, benign prostatahyperplasi (BPH) och vissa sällsynta ärftliga metabola störningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 56-40-6
Molekylformel C2H5NO2
Molekylvikt (g/mol) 75.07
MDL-nummer MFCD00008131
InChI-nyckel DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycine, aminoacetic acid, glycocoll, aminoethanoic acid, glycolixir, glycosthene, aciport, glicoamin, padil, hampshire glycine
PubChem CID 750
ChEBI CHEBI:15428
IUPAC-namn 2-aminoättiksyra
LEDER NCC(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glycine
Smältpunkt ∽245°C (decomposition)
Analysprocentintervall 99+%
Beilstein 635782
Merck Index 14,4491
Löslighetsinformation Soluble in pyridine,water. Sparingly soluble in ethanol. Insoluble in ether.
Densitet 1.1607
Kvantitet 250 g
Formel vikt 75.07
Procent renhet ≥99%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.