Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Glycin, 99%
Produktkod. 11474894
Change view
Kvantitet:
10,000 g
2500 g
500 g
Förpackningsstorlek:
10000g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11474894 10,000 g 10000g
11454894 500 g 500g
11464894 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11474894 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer A13816.0C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5586.22 SEK
    5014.65 SEK / 10000g
    Save 571.57 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 56-40-6 | C2H5NO2 | 75,07 g/mol
Glycin används som tillsats i sällskapsdjursfoder, djurfoder och sötningsmedel och smakförstärkare i människofoder. Det används också som buffertmedel i antacida, smärtstillande medel, antiperspiranter, kosmetika och toalettartiklar. Det fungerar som en signalsubstans i det centrala nervsystemet, särskilt i ryggmärgen, hjärnstammen och näthinnan. Det fungerar som ett buffertmedel och förhindrar provskador under elektrofores. Vidare används det för att ta bort proteinmärkande antikroppar från western blot-membran. Utöver detta är det involverat i produktionen av gummisvampprodukter, metallkomplexmedel och gödningsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Glycin används som tillsats i sällskapsdjursfoder, djurfoder och sötningsmedel och smakförstärkare i människofoder. Det används också som buffertmedel i antacida, smärtstillande medel, antiperspiranter, kosmetika och toalettartiklar. Det fungerar som en signalsubstans i det centrala nervsystemet, särskilt i ryggmärgen, hjärnstammen och näthinnan. Det fungerar som ett buffertmedel och förhindrar provskador under elektrofores. Vidare används det för att ta bort proteinmärkande antikroppar från western blot-membran. Utöver detta är det involverat i produktionen av gummisvampprodukter, metallkomplexmedel och gödningsmedel.
Löslighet
Lösligt i vatten och pyridin. Något löslig i aceton. Olösligt i dietyleter, n-oktanol och etanol.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 56-40-6
Molekylformel C2H5NO2
Molekylvikt (g/mol) 75.07
MDL-nummer MFCD00008131
InChI-nyckel DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycine, aminoacetic acid, glycocoll, aminoethanoic acid, glycolixir, glycosthene, aciport, glicoamin, padil, hampshire glycine
PubChem CID 750
ChEBI CHEBI:15428
IUPAC-namn 2-aminoättiksyra
LEDER NCC(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glycine
Smältpunkt ∼245 °C (dekomposition)
pH 5.97
Analysprocentintervall 99%
Beilstein 635782
Merck Index 14,4491
Löslighetsinformation Löslig i vatten och pyridin. Lätt löslig i aceton. Olöslig i dietyleter, n-oktanol och etanol.
Densitet 1.595
Kvantitet 10,000 g
Odör Luktfritt
Formel vikt 75.07
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.