Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Glycin, 99%
Produktkod. p-7021470
Kvantitet:
10,000 g
2500 g
500 g
Förpackningsstorlek:
10000g
2500g
500g
Produktkod. 11454894
Brand: Thermo Scientific Chemicals A13816.36
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 56-40-6 | C2H5NO2 | 75.07 g/mol
Glycin används som tillsats i sällskapsdjursfoder, djurfoder och sötningsmedel och smakförstärkare i människofoder. Det används också som buffertmedel i antacida, smärtstillande medel, antiperspiranter, kosmetika och toalettartiklar. Det fungerar som en signalsubstans i det centrala nervsystemet, särskilt i ryggmärgen, hjärnstammen och näthinnan. Det fungerar som ett buffertmedel och förhindrar provskador under elektrofores. Vidare används det för att ta bort proteinmärkande antikroppar från western blot-membran. Utöver detta är det involverat i produktionen av gummisvampprodukter, metallkomplexmedel och gödningsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Glycin används som tillsats i sällskapsdjursfoder, djurfoder och sötningsmedel och smakförstärkare i människofoder. Det används också som buffertmedel i antacida, smärtstillande medel, antiperspiranter, kosmetika och toalettartiklar. Det fungerar som en signalsubstans i det centrala nervsystemet, särskilt i ryggmärgen, hjärnstammen och näthinnan. Det fungerar som ett buffertmedel och förhindrar provskador under elektrofores. Vidare används det för att ta bort proteinmärkande antikroppar från western blot-membran. Utöver detta är det involverat i produktionen av gummisvampprodukter, metallkomplexmedel och gödningsmedel.
Löslighet
Lösligt i vatten och pyridin. Något löslig i aceton. Olösligt i dietyleter, n-oktanol och etanol.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 56-40-6
Molekylformel C2H5NO2
Molekylvikt (g/mol) 75.07
MDL-nummer MFCD00008131
InChI-nyckel DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycine, aminoacetic acid, glycocoll, aminoethanoic acid, glycolixir, glycosthene, aciport, glicoamin, padil, hampshire glycine
PubChem CID 750
ChEBI CHEBI:15428
IUPAC-namn 2-aminoättiksyra
LEDER NCC(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glycine
Smältpunkt ∼245°C (decomposition)
pH 5.97
Analysprocentintervall 99%
Beilstein 635782
Merck Index 14,4491
Löslighetsinformation Soluble in water and pyridine. Slightly soluble in acetone. Insoluble in diethyl ether,n-octanol and ethanol.
Densitet 1.1607
Kvantitet 500 g
Odör Odorless
Formel vikt 75.07
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.