Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Glycin, 99+%, cellkulturreagens
Beskrivning
Denna buffertlösning används för att eluera (dissociera) antikroppar i olika antikroppsreningsprocedurer, såsom affinitetsrening av antikroppar med peptid kopplad till en kolonn. Den används i stor utsträckning som buffert för en rad immunologiska tillämpningar. Glycin används också som eluent i kolonnkromatografi. Glycin har rapporterats användas vid enzymatisk bestämning av laktat med hjälp av laktatdehydrogenas.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Denna buffertlösning används för att eluera (dissociera) antikroppar i olika antikroppsreningsprocedurer, såsom affinitetsrening av antikroppar med peptid kopplad till en kolonn. Den används i stor utsträckning som buffert för en rad immunologiska tillämpningar. Glycin används också som eluent i kolonnkromatografi. Glycin har rapporterats användas vid enzymatisk bestämning av laktat med hjälp av laktatdehydrogenas.
Löslighet
Löslig i vatten (100 mg/ml) och aceton (lätt löslig). Olöslig i alkohol och eter.
Noter
Förvara på ett svalt ställe. Håll behållaren tätt stängd på en torr och välventilerad plats. Behållare som öppnas måste noggrant förslutas om och hållas upprätt för att förhindra läckage. Rekommenderad lagringstemperatur 2 - 8 °C
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Glycine |
| Smältpunkt | ∽245°C (decomposition) |
| pH | 5.97 |
| Färg | Vitt |
| Linjär formel | H2NCH2CO2H |
| Beilstein | 635782 |
| Merck Index | 14,4491 |
| Löslighetsinformation | Soluble in water (100mg/ml),and acetone (slightly soluble). Insoluble in alcohol,and ether. |
| Densitet | 1.595 |
| Kvantitet | 100 g |
| Visa mer |
Endast användning för forskning i RUO –