Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Glycin, 99+%, för analys
Produktkod. 11945341 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
100 g
250 g
1 kg
5 kg
25 kg
Förpackning:
Fibertrumma
Plastflaska
Plasttrumma
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
250g
25kg
5kg
Produktkod. 11945341
Brand: Thermo Scientific Chemicals 220910250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Glycine, CAS # 56-40-6, is a purified formulation of the amino acid, glycine, (aminoacetic acid) that is used in the synthesis of several compounds including creatinine, purines and porphyrins. | CAS: 56-40-6 | C2H5NO2 | 75.07 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
  • Glycin är en essentiell syra som kan användas för syntes av kreatin, puriner och porfyriner
  • Lösligt i vatten; har ett pH på∼ =5,5-6,5 i lösning
  • Glycin är en hämmande neurotransmittor som reglerar aktiviteten av NMDA-receptorer och påverkar neurala aktiviteten
Användningsområden
  • Glycin kan också användas för att upprätthålla osmotiskt tryck, eller som en komponent i andra molekylärbiologiska buffertar som är jonberoende
  • Glycin används inom molekylärbiologi som en buffertkomponent för gelelektrofores; glycins förmåga att anta en negativ laddning vid högre pH gör den idealisk för att separera proteiner i staplingsskiktet
  • Avsedd för biokemiapplikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 56-40-6
Molekylformel C2H5NO2
Molekylvikt (g/mol) 75.07
MDL-nummer MFCD00008131
InChI-nyckel DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycine, aminoacetic acid, glycocoll, aminoethanoic acid, glycolixir, glycosthene, aciport, glicoamin, padil, hampshire glycine
PubChem CID 750
ChEBI CHEBI:15428
IUPAC-namn 2-aminoättiksyra
LEDER NCC(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glycine
Ammonium 200ppm max.
Arsenik (As) 1ppm max.
Färg Vitt
Klor (Cl) 40ppm max.
Hydrolyserbart ämne Clear solution
Tungmetaller (som Pb) 10ppm max.
Infrarött spektrum Authentic
Järn (Fe) 10ppm max.
Analysprocentintervall 99+%
Förlust vid torkning 0.2% (105°C, 2 hrs) max.
Förpackning Fibertrumma
Linjär formel H2NCH2CO2H
Resterande lösningsmedel Meets the requirements
Sulfat 50ppm max.
Sulfaterad ask 0.1% max.
Densitet 1.5950g/mL
Kvantitet 25 kg
Formel vikt 75.07
Procent renhet ≥99.0% (on dried substance) (total base)
Kvalitet Analytisk
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.