Läs mer
Glycine, ≥99%, Molecular Biology Grade, Ultrapure
Produktkod. 15845298 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
500 g
1 kg
5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
5kg
Produktkod. 15845298
Brand: Thermo Scientific J16407.A7
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 56-40-6 | C2H5NO2 | 75.067 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 56-40-6
Molekylformel C2H5NO2
Molekylvikt (g/mol) 75.067
MDL-nummer MFCD00008131
InChI-nyckel DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycine, aminoacetic acid, glycocoll, aminoethanoic acid, glycolixir, glycosthene, aciport, glicoamin, padil, hampshire glycine
PubChem CID 750
ChEBI CHEBI:15428
IUPAC-namn 2-aminoättiksyra
LEDER C(C(=O)O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glycine
Smältpunkt ∼245°C (decomposition)
Förpackning Plastflaska
Linjär formel H2NCH2CO2H
Beilstein 635782
Densitet 1.595
Kvantitet 5 kg
Formel vikt 75.07
Procent renhet ≥99%
Kvalitet Molekylärbiologi
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.