Läs mer
Glycin, ACS, 98,5+%
Produktkod. 15895288 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
2.5 kg
25 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
2.5kg
25kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15895288 25 kg Plastflaska 25kg
15885288 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15895288 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer J16372.C4
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 56-40-6 | C2H5NO2 | 75,067 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 56-40-6
Molekylformel C2H5NO2
Molekylvikt (g/mol) 75.067
MDL-nummer MFCD00008131
InChI-nyckel DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycine, aminoacetic acid, glycocoll, aminoethanoic acid, glycolixir, glycosthene, aciport, glicoamin, padil, hampshire glycine
PubChem CID 750
ChEBI CHEBI:15428
IUPAC-namn 2-aminoättiksyra
LEDER C(C(=O)O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glycine
Smältpunkt ∼245 °C (dekomposition)
Förpackning Plastflaska
Linjär formel H2NCH2COOH
Beilstein 635782
Densitet 1.595
Kvantitet 25 kg
Formel vikt 75.07
Procent renhet >98.5%
Kvalitet ACS
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.