Läs mer
Glycin, ACS-reagenskvalitet, Scharlab
Produktkod. 11374154
Change view
Kvantitet:
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
Produktkod. Kvantitet unitSize
11374154 1 kg 1kg
1 options
Produktkod. 11374154 Leverantör Scharlab Leverantörsnummer AC04041000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Tillämpningar inkluderar analytisk kemi, i buffertlösningar (för elektrofores), för farmaceutisk användning och i livsmedelsindustrin.
  • ACS-reagenskvalitet
  • Synonymer: Aminoättiksyra, Glycocoll
  • Molekylformel: C 2 H 5 NO 2
  • Molar massa: 75,07 g/mol
  • CAS: 56-40-6
  • EIN ECS nr: 200-272-2
  • Ämnen mörknade av H2SO4: Klarar testet
Specifikationer
CAS 56-40-6
Smältpunkt 232°C to 236°C (decomposition)
pH 5.39 to 6.3 (5%, H2O)
Tändningsrester 0.05% max (600°C)
Molekylformel C2H5NO2
MDL-nummer MFCD00008131
Kvantitet 1 kg
Synonym glycine, aminoacetic acid, glycocoll, aminoethanoic acid, glycolixir, glycosthene, aciport, glicoamin, padil, hampshire glycine
Löslighetsinformation Soluble in water (225g/L at 20°C)
InChI-nyckel DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
LEDER NCC(O)=O
IUPAC-namn 2-aminoättiksyra
Molekylvikt (g/mol) 75.07
PubChem CID 750
ChEBI CHEBI:15428
Formel vikt 75.07g/mol
Kvalitet ACS-reagens
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 99.7% min (assay, titration with HClO4)