Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Glycinanhydrid, 98%
Produktkod. 11473098
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11473098 25 g 25g
11483098 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11473098 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer A18822.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 106-57-0 | C4H6N2O2 | 114,104 g/mol
Det kan användas som en mellanprodukt vid framställning av olika farmaceutiska och biologiskt aktiva föreningar. Används även vid syntes av dipeptidisosterer genom korsmetates.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Den kan användas som en mellanprodukt vid framställning av olika farmaceutiska och biologiskt aktiva föreningar. Används även vid syntes av dipeptidisosterer genom korsmetates.
Löslighet Lösligt i vatten
(142mg/L).
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 106-57-0
Molekylformel C4H6N2O2
Molekylvikt (g/mol) 114.104
MDL-nummer MFCD00006009
InChI-nyckel BXRNXXXXHLBUKK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-piperazinedione, 2,5-dioxopiperazine, 2,5-diketopiperazine, cyclodiglycine, cycloglycylglycine, cyclo glycylglycyl, glycylglycine lactam, diglycolyl diamide, glycine, bimol. cyclic peptide, alpha,gamma-diacipiperazine
PubChem CID 7817
ChEBI CHEBI:16535
IUPAC-namn piperazin-2,5-dion
LEDER C1C(=O)NCC(=O)N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glycine anhydride
Smältpunkt ∼300°C (decomposition)
Beilstein 112112
Merck Index 14,7466
Löslighetsinformation Soluble in water (142mg/L).
Kvantitet 25 g
Formel vikt 114.1
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.