Läs mer
Glycinanhydrid, 98 %
Produktkod. 10764801 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
1 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10764801 100 g Glasflaska 100g
10393952 5 g Glasflaska 5g
10754801 25 g Glasflaska 25g
10513314 1 kg Glasflaska 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10764801 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 120081000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 106-57-0 | C4H6N2O2 | 114,1 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 106-57-0
Molekylformel C4H6N2O2
Molekylvikt (g/mol) 114.1
MDL-nummer MFCD00006009
InChI-nyckel BXRNXXXXHLBUKK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-piperazinedione, 2,5-dioxopiperazine, 2,5-diketopiperazine, cyclodiglycine, cycloglycylglycine, cyclo glycylglycyl, glycylglycine lactam, diglycolyl diamide, glycine, bimol. cyclic peptide, alpha,gamma-diacipiperazine
PubChem CID 7817
ChEBI CHEBI:16535
IUPAC-namn piperazin-2,5-dion
LEDER C1C(=O)NCC(=O)N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glycine anhydride
Namnnotering 98%
Smältpunkt >300,0 °C
Färg Vitt till gult
Förlust vid torkning 0.5% max. (105°C, 4 hrs)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (ex N)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 100 g
Beilstein 24, 264
Merck Index 15, 7578
Löslighetsinformation Solubility in water: 142g/L water (20 c). Other solubilities: soluble in hcl, slightly soluble in ethanol
Formel vikt 114.1
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.