Läs mer
Glycine Benzyl Ester Hydrochloride, TRC
Produktkod. 30240542
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30240542 5 g
1 options
Produktkod. 30240542 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG6250005G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glycine Benzyl Ester
CAS 2462-31-9
Molekylformel C9 H11 N O2 . Cl H
Synonym Glycine Phenylmethyl Ester Hydrochloride (1:1);Glycine, benzyl ester, hydrochloride (6CI,7CI,8CI), Glycine, phenylmethyl ester, hydrochloride (9CI), Aminoacetic acid benzyl ester hydrochloride, Benzyl 2-aminoacetate hydrochloride, Benzyl glycinate hydrochloride, Glycine benzyl ester monohydrochloride
InChI formel InChI=1S/C9H11NO2.ClH/c10-6-9(11)12-7-8-4-2-1-3-5-8;/h1-5H,6-7,10H2;1H
LEDER Cl.NCC(=O)OCc1ccccc1
IUPAC-namn benzyl 2-aminoacetate;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 201.65
Kvantitet 5 g
Formel vikt 201.0557