Läs mer
Glycinbensylester p-toluensulfonat, TRC
Produktkod. 30392647
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30392647 1 g
1 options
Produktkod. 30392647 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG6251001G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glycine Benzyl Ester, p-Toluenesulfonate
CAS 1738-76-7
Molekylformel C9 H11 N O2 . C7 H8 O3 S
Kvantitet 1 g
Synonym Glycine Phenylmethyl Ester 4-Methylbenzenesulfonate (1:1), Glycine, benzyl ester, p-toluenesulfonate (6CI,8CI), Glycine, phenylmethyl ester, 4-methylbenzenesulfonate (9CI), Benzyl glycinate p-toluenesulfonate, Benzyl glycinate p-toluenesulfonic acid salt, Benzyl glycinate p-tolylsulfonate, Benzyl glycinate toluenesulfonate, Benzyl glycinate tosylate, Gly-OBzl TosOH, Glycine benzyl ester 4-toluenesulfonate, Glycine benzyl ester 4-toluenesulfonic acid salt, Glycine benzyl ester p-tosylate, Glycine benzyl ester tosylate, H-Gly-OBzl toluenesulfonate
InChI formel InChI=1S/C9H11NO2.C7H8O3S/c10-6-9(11)12-7-8-4-2-1-3-5-8;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h1-5H,6-7,10H2;2-5H,1H3,(H,8,9,10)
LEDER Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)O.NCC(=O)OCc2ccccc2
IUPAC-namn bensyl2-aminoacetat; 4-metylbensensulfonsyra
Molekylvikt (g/mol) 337.39
Formel vikt 337.0984