Läs mer
Glycin, certifierad AR för analys, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
100 g
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
250g
Beskrivning
C2H5NO2, CAS-nummer-56-40-6, glykolixir, padil, aciport, hampshireglycin, aminoetansyra, glycin, glykokoll, glykosten, glikoamin, aminoättiksyra, 1 kg, CHEBI:15428, vit, 75,07 g/mol, DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N, 2-aminoättiksyra, 182 grader C, 8131, 75.067, pulverburk av plast, 5.9 till 6.4
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | 182°C |
| pH | 5.9 to 6.4 |
| Färg | Vitt |
| Förpackning | Pulverburk av plast |
| Kvantitet | 250 g |
| Formel vikt | 75.07g/mol |
| Fysisk form | Pulver |