Läs mer
Glycin, certifierad AR för analys, Fisher Chemical™
Produktkod. p-7073045 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
100 g
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
250g
Produktkod. 10101620
Brand: Fisher Chemical G/0800/48
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
C2H5NO2, CAS-nummer-56-40-6, glykolixir, padil, aciport, hampshireglycin, aminoetansyra, glycin, glykokoll, glykosten, glikoamin, aminoättiksyra, 1 kg, CHEBI:15428, vit, 75,07 g/mol, DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N, 2-aminoättiksyra, 182 grader C, 8131, 75.067, pulverburk av plast, 5.9 till 6.4
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 56-40-6
Molekylformel C2H5NO2
Molekylvikt (g/mol) 75.07
MDL-nummer MFCD00008131
InChI-nyckel DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycine, aminoacetic acid, glycocoll, aminoethanoic acid, glycolixir, glycosthene, aciport, glicoamin, padil, hampshire glycine
PubChem CID 750
ChEBI CHEBI:15428
IUPAC-namn 2-aminoättiksyra
LEDER NCC(O)=O
Specifikationer
Smältpunkt 182°C
pH 5.9 to 6.4
Färg Vitt
Förpackning Pulverburk av plast
Kvantitet 100 g
Formel vikt 75.07g/mol
Fysisk form Pulver