Läs mer
Glycin, Kristallin, MP Biomedicals
Produktkod. 11495202 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11495202 100 g 100g
11405212 1 kg 1kg
11415212 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11495202 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 02194681.1
Kemiska identifierare
CAS 56-40-6
Molekylformel C2H5NO2
Molekylvikt (g/mol) 75.07
MDL-nummer MFCD00008131
InChI-nyckel DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycine, aminoacetic acid, glycocoll, aminoethanoic acid, glycolixir, glycosthene, aciport, glicoamin, padil, hampshire glycine
PubChem CID 750
ChEBI CHEBI:15428
IUPAC-namn 2-aminoättiksyra
LEDER NCC(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glycine
Namnnotering Free Acid
Kvantitet 100 g
Formel vikt 75.07
Kvalitet Cellkultur
Fysisk form Kristaller