Läs mer
Glycin Kristallin MP Biomedicals
Produktkod. 11427680 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
5 kg
25 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
25kg
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11427680 5 kg 5kg
11417680 1 kg 1kg
11437680 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11427680 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210057005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4530.00 SEK
    4311.51 SEK / 5kg
    Save 218.49 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
CAS: 56-40-6 | C2H5NO2 | 75.07 g/mol
Kemiska identifierare
CAS 56-40-6
Molekylformel C2H5NO2
Molekylvikt (g/mol) 75.07
MDL-nummer MFCD00008131
InChI-nyckel DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycine, aminoacetic acid, glycocoll, aminoethanoic acid, glycolixir, glycosthene, aciport, glicoamin, padil, hampshire glycine
PubChem CID 750
ChEBI CHEBI:15428
IUPAC-namn 2-aminoättiksyra
LEDER NCC(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glycine
Densitet 1.16 g/mL
Kvantitet 5 kg
Formel vikt 75.07
Fysisk form Kristallin