Läs mer
Glycine-d2, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Glycine-d2 |
| CAS | 4896-75-7 |
| Molekylformel | C2 2H2 H3 N O2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Glycine-2,2-d2 (6CI, 7CI, 8CI, 9CI), 2,2-Dideuterioglycine, 2-Amino-2,2-dideuterioacetic acid, Glycine-2,2-D2, Glycine-d2 |
| InChI formel | InChI=1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)/i1D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])(N)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-amino-2,2-dideuterioacetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 77.08 |
| Formel vikt | 77.0446 |