Läs mer
Glycine-d5, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Glycine-d5 |
| CAS | 4896-77-9 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C2 2H5 N O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Glycine-N,N,1,2,2-d5 (ACI), Glycine-d5 (6CI, 7CI, 8CI, 9CI), Aminoacetic acid-d5, Deuterated glycine, Glycine-D5, Glycine-N,N,O,2,2-d5 |
| InChI formel | InChI=1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)/i1D2/hD3 |
| LEDER | [2H]OC(=O)C([2H])([2H])N([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | deuterio 2,2-dideuterio-2-(dideuterioamino)acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 80.1 |
| Visa mer |