Läs mer
Glycindimetylamid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11439440
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11439440 250 mg 250mg
11449440 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11439440 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H50293.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1857-19-8 | C4H10N2O | 102.137 g/mol
Glycindimetylamid används som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Glycindimetylamid används
som farmaceutisk mellanprodukt.
Anmärkningar
Luftkänslig. Inkompatibel med oxidationsmedel och syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1857-19-8
MDL-nummer MFCD06655265
Synonym 2-amino-n,n-dimethyl-acetamide, acetamide, 2-amino-n,n-dimethyl, n,n-dimethylglycinamide, glycinedimethyl amide, pubchem22320, acmc-1bw2m, 1,1-dimethylurea hydrochloride, 2-amino-n,n,-dimethylacetamide, 2-amino-n,n-dimethylacetamide; n,n-dimethylglycinamide
PubChem CID 4961823
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glycine dimethylamide
Molekylformel C4H10N2O
Linjär formel H2NCH2CON(CH3)2
UN-nummer UN2735
InChI-nyckel KNVRBEGQERGQRP-UHFFFAOYSA-N
LEDER CN(C)C(=O)CN
IUPAC-namn 2-amino-N,N-dimetylacetamid
Molekylvikt (g/mol) 102.137
Kvantitet 250 mg
Odör Amine-like
Formel vikt 102.14
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.