Läs mer
Glycin, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Glycine |
| CAS | 56-40-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | Glycine |
| Frakt skick | +20°C |
| Molekylformel | C2 H5 N O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Glycine, 2-Aminoacetic acid, 2-Aminoacetic acid, 20: PN: WO2012076822 PAGE: 51 claimed sequence, 5: PN: US20090069547 PAGE: 10 claimed protein, 5: PN: WO2013027191 SEQID: 13 claimed sequence, 68: PN: US20110195077 SEQID: 13 claimed sequence, 75: PN: WO2011084714 SEQID: 78 claimed sequence, Aciport, Aminoacetic acid, Aminoethanoic acid, Glicoamin, Glycocoll, Glycolixir, Glycosthene, Gyn-Hydralin, H 1, NSC 25936, NSC 2916, NSC 54188, Padil |
| InChI formel | InChI=1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5) |
| LEDER | NCC(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-aminoättiksyra |
| Show More |