Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Glycin, elektroforesgrad, 99+%
Produktkod. 15406349
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15406349 1 kg 1kg
15496339 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15406349 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J64365.A1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1373.41 SEK
    1159.65 SEK / 1kg
    Save 213.76 SEK
    15% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 56-40-6 | C2H5NO2 | 75,07 g/mol
Glycin används som en komponent i tris-glycin och tris-glycin-SDS löpande buffertar för polyakrylamidgelelektrofores. Glycin är också en komponent i Towbins överföringsbuffert för Western blots. Hämmande neurotransmittor i ryggmärgen, allosterisk regulator av NMDA-receptorer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Glycin används som en komponent i tris-glycin och tris-glycin-SDS löpande buffertar för polyakrylamidgelelektrofores. Glycin är också en komponent ′i Towbins överföringsbuffert för Western blots. Hämmande neurotransmittor i ryggmärgen, allosterisk regulator av NMDA-receptorer.
Löslighet Lättlöslig
i vatten
Anmärkningar
Håll behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 56-40-6
Molekylformel C2H5NO2
Molekylvikt (g/mol) 75.07
MDL-nummer MFCD00008131
InChI-nyckel DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycine, aminoacetic acid, glycocoll, aminoethanoic acid, glycolixir, glycosthene, aciport, glicoamin, padil, hampshire glycine
PubChem CID 750
ChEBI CHEBI:15428
IUPAC-namn 2-aminoättiksyra
LEDER NCC(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glycine
Smältpunkt ∽245 °C (dekomposition)
pH 5.97
Färg Vitt
Linjär formel H2NCH2CO2H
Beilstein 635782
Merck Index 14,4491
Löslighetsinformation Fritt löslig i vatten
Densitet 1.595
Kvantitet 1 kg
Odör Luktfritt
Formel vikt 75.07
Procent renhet ≥99.5%
Kvalitet Elektrofores
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.